Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 120,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 436,00 € |
Informazioni su questo articolo
120,00 €
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?