A8652
Stearyl arachidate
Sinonimo/i:
Arachidic acid stearyl ester
About This Item
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38(39)40-37-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
XPRSWAIUFMEQLF-UHFFFAOYSA-N