Documenti fondamentali
A8521
Sigma-Aldrich
Atractyloside sodium salt
About This Item
Formula condensata:
C30H44O16S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
InChI
1S/C30H46O16S2.Na.H/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;
HTBPGYOSNAFETO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
An extremely toxic glycoside isolated from thistles. Inhibits oxidative phosphorylation by blocking the transfer of adenosine nucleotides through the mitochondrial membrane.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)