Vai a
A8451
(−)-cis,trans-Abscisic acid
Sinonimo/i:
(R)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
powder
form
powder
Quality Segment
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\[C@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m0/s1
InChI key
JLIDBLDQVAYHNE-QHFMCZIYSA-N
Application
Abscisic acid (ABA) plays an important role in plant growth and development, regulation of seed maturation, germination, and adaptation to environmental stresses.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)