A8236
AN-9
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pivaloyloxymethyl butyrate, Pivanex
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
colorless to slightly yellow
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-6-8(11)13-7-14-9(12)10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
GYKLFBYWXZYSOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol