Vai a
A8157
α-Adenosine
≥85%
Sinonimo/i:
9-α-Ribofuranosyladenine, 9-(α-D-Ribofuranosyl)adenine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85%
form
powder
mp
205-207 °C (lit.)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10+/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-CRKDRTNXSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)