A8137
D-Allylglycine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Amino-4-pentenoic acid, D-2-Amino-4-pentenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-Allylglycine,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
applicazioni
cell analysis
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3