Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 116,00 € |
200 units | Spedizione prevista il15 luglio 2026daSchnelldorf Distribution | 191,00 € |
500 units | Spedizione prevista il17 luglio 2026daSchnelldorf Distribution | 244,00 € |
1000 units | Spedizione prevista il15 luglio 2026daSchnelldorf Distribution | 437,00 € |
2000 units | Spedizione prevista il17 luglio 2026daSchnelldorf Distribution | 752,00 € |
5000 units | Spedizione prevista il17 luglio 2026daSchnelldorf Distribution | 1.520,00 € |
Informazioni su questo articolo
116,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
Reazione: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source - | biological source - | biological source - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form lyophilized powder (partially purified) | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL |
| mol wt ~49 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt - | mol wt ~49 kDa by gel filtration |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apirasi
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?