A7637
N-Acetyl-DL-allylglycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h3,6H,1,4H2,2H3,(H,8,9)(H,10,11)
QTNLDKHXFVSKCF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?