Vai a
A7384
Agaric acid
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-566-5
MDL number:
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI key
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
Application
Agaric acid (Agaricic acid), an inducer of mitochondrial permeability transition (MPT), is used to study the MPT process at the level of the ADP and ATP exchange via the adenine nucleotide carrier/translocase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)