Merck
A7380
L-Arginine hydroxamate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NO
Biochem/physiol Actions
L-Arginine hydroxamate is used as a selection agent for regulatory mutants impaired in the formation of the DNA-binding protein and in which the expression of an argF::lacZ fusion is not controlled by arginine.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)