Documenti fondamentali
A7252
Supelco
Ajmaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
Azioni biochim/fisiol
Indole alkaloid from Rauwolfia serpentina that is a Class Ia antiarrhythmia compound. It blocks sodium channels in skeletal and cardiac muscle and cardiac HERG potassium channels in the open state but not in the closed state. Ajmaline administered intravenously prolongs the atrioventricular (AV) conduction times in the heart and has been used diagnostically to detect AV block and other cardiac abnormalities.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)