Documenti fondamentali
A7206
Sigma-Aldrich
α-Acetolactate Decarboxylase from Bacillus subtilis
lyophilized powder, ~60 units/mg solid
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
~60 units/mg solid
Punto di fusione
183-188 °C (dec.)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... alsD(936857)
Azioni biochim/fisiol
Involved in the regulation of the α-acetolactate pool in pyruvate catabolism and the biosynthesis of the branched-chain amino acids (isoleucine, leucine, and valine).
Definizione di unità
One unit will form 1.0 μmole of acetoin from acetolactate per min at pH 6.0 at 30 °C.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Prell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12477-12482 (2009-07-15)
One of the largest contributions to biologically available nitrogen comes from the reduction of N(2) to ammonia by rhizobia in symbiosis with legumes. Plants supply dicarboxylic acids as a carbon source to bacteroids, and in return they receive ammonia. However