Vai a
A702000
DMT-rA(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
250,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C702000G702000U701000
DMT-rU-CPG pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Sigma-Aldrich
U701000
DMT-rU-CPG
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)