Documenti fondamentali
A6876
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
Sigma Grade
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)