A6351
A-315456
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[3-(cyclohexylidene(1H-imidazol-4-ylmethyl)phenyl]ethanesulfonamide
About This Item
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble 24 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)Nc1cccc(c1)C(=C2/CCCCC2)\c3cnc[nH]3
InChI
1S/C18H23N3O2S/c1-2-24(22,23)21-16-10-6-9-15(11-16)18(17-12-19-13-20-17)14-7-4-3-5-8-14/h6,9-13,21H,2-5,7-8H2,1H3,(H,19,20)
MTZVJHSZYMWIAG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1D(146)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3