Documenti fondamentali
A6331
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
Sinonimo/i:
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H41NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Forma fisica
ethanol solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Synthetic substrate for the isoprenylated protein methyltransferase (S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase). Functions as an inhibitor of methylation of endogenous isoprenylated proteins.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges