Documenti fondamentali
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
Sinonimo/i:
L-Aspartic acid diamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3