Vai a
A5660
Aminoallyl-UTP sodium salt
≥75%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
5-[3-Aminoallyl]uridine 5′-triphosphate, AA-UTP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
286,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17N3Na3O15P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
605.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75%
Form:
lyophilized powder
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥75%
form
lyophilized powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC\C=C\C1=CN([C@@H]2O[C@H](OP([O-])(=O)CP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C13H22N3O13P3.3Na/c14-3-1-2-7-4-16(13(20)15-10(7)19)11-8(17)9(18)12(28-11)29-32(26,27)6-30(21,22)5-31(23,24)25;;;/h1-2,4,8-9,11-12,17-18H,3,5-6,14H2,(H,21,22)(H,26,27)(H,15,19,20)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b2-1+;;;/t8-,9+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
MFRKSTHYXMPZPJ-ZPVWDQBGSA-K
Application
Aminoallyl-UTP sodium salt has been used for the production of labelled cDNA and cRNA for fluorescence detection in microarray.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0410194756701
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
solid
assay
≥75%
assay
≥85%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
wgk
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)