Documenti fondamentali
A5076
Sigma-Aldrich
Acetaldeide
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Formula condensata:
CH3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Numero CE:
Numero MDL:
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Keitaro Matsuo et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1510-1515 (2013-03-05)
The impact of alcohol on the risk of stomach cancer is controversial. Although aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) Glu504Lys (rs671) polymorphism has a strong effect on acetaldehyde metabolism, little is known about its impact on stomach cancer risk when combined with
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard
Dirk W Lachenmeier et al.
Addiction (Abingdon, England), 104(4), 533-550 (2009-04-02)
In addition to being produced in ethanol metabolism, acetaldehyde occurs naturally in alcoholic beverages. Limited epidemiological evidence points to acetaldehyde as an independent risk factor for cancer during alcohol consumption, in addition to the effects of ethanol. This study aims