Documenti fondamentali
A4815
Sigma-Aldrich
Acetyl-pepstatin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pepstatin, acetyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H57N5O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
643.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C(C)NC(=O)CC(O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(C)=O)C(C)C)C(C)C)C(O)CC(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
A D Richards et al.
FEBS letters, 247(1), 113-117 (1989-04-10)
Inhibitory constants (Ki) between 5 and 35 nM were derived (under different conditions of pH and ionic strength) for the interaction of HIV-1 proteinase with acetyl-pepstatin and H-261, two characteristic inhibitors of aspartic proteinases. Thus this enzyme, essential for replication