Vai a
A4675
Agar
Type E, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C12H18O9)n
Numero CAS:
eCl@ss:
42040102
UNSPSC Code:
50405901
NACRES:
NA.21
EC Number:
232-658-1
MDL number:
Per informazioni sul prodotto A4675, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
algae (Rhodophyceae)
type
Type E
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Agar or Type E agar is a thermo-reversible, polysaccharide gelling agent. Structurally it consists of two main fractions about 70% of agarose and 30% of agaropectin. The gelling properties of agar comes from the agarose, the high gel strength backbone consists of a linear polymer of 3-linked β-D-galactose and 4-linked 3,6-anhydro-α-L-galactose (LA) repeating units.
Application
Agar has been used as reagent for the following studies:
  • Plant cell culture studies.
  • As medium supplement for the growth of wild-type Arabidopsis thaliana (ecotype Columbia) and transgenic seeds.
  • For the solidification of culture medium of cork oak somatic embryos.
  • to examine its effect on metal(loid) sensitivity of the Arabidopsis thaliana metal-hypersensitive mutants
Agar suspension culture may be used for the analysis of cell transformation of palyoma virus. It might have been used for incubation of single antibody-forming cell to investigate the plaque formation.
Agar has been used to examine its effect on metal(loid) sensitivity of the Arabidopsis thaliana metal-hypersensitive mutants.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)