Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 318,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 515,00 € |
5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.730,00 € |
Informazioni su questo articolo
318,00 €
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
type
Type A
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
gel strength
>650 g/cm2
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
- to perform metal(loid)-related phenotyping of the Arabidopsis thaliana metal-sensitive mutant strains[1]
- as a component of Murashige and Skoog (MS) media to culturing Arabidopsis thaliana seeds[2]
- to culture Cicer arietinum L. (Chickpea) seeds for Agrobacterium rhizogenes mediated root transformation[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form granular |
| gel strength >650 g/cm2 | gel strength - | gel strength - | gel strength - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| type Type A | type Type M | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?