Vai a
A4284
L-asparagina
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
4-ammide dell’acido (S)-2-aminosuccinico, 4-ammide dell’acido L-aspartatico, Acido (S)-(+)-2-aminosuccinamico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
132,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
563,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-735-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparagine monohydrate has been used:
  • as a media supplement to culture Black Mexican Sweet (BMS) cells[1]
  • to prepare Adams III media to supplement C+Y medium for culturing Streptococcus pneumoniae[2]
  • in an asparagine-rich diet to study the E0771 syngeneic breast tumor growth and survival in mice[3]
Biochem/physiol Actions
L-Asparagine (L-Asp) is a nonessential amino acid involved in the synthesis of critical cellular proteins of human cells. It is synthesized from oxaloacetic acid. L-Asp is used as a growth supplement for tumor cells in in vitro conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A70941372511.01566
L-asparagina BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A4284
L-asparagina
L-asparagina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
A7094
L-asparagina
L-asparagina EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137251
L-asparagina
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
mp
215-217 °C (decomposes)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-asparagina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)