Merck
A4207
Bis(8-aminooctyl)amine
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
8,8′-Iminodioctylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2(CH2)8NH(CH2)8NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.49
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5497355
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (GC)
SMILES string
NCCCCCCCCNCCCCCCCCN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)