Documenti
A4141
Sigma-Aldrich
3′-O-Acetyl-2′-deoxyadenosine
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23