Vai a
A4034
(+)- L-ascorbato di sodio
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Acido L(+)-ascorbico, Vitamina C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,40 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
446,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NaO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.11
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 198.11 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
(+)-Sodium L-ascorbate (SA) is a potential antioxidant and is a derivative of vitamin C (L-ascorbic acid). It is widely used as a food additive. In addition, SA enhances growth retardation activity of bleomycin sulfate, R020-1724 (an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase), prostaglandin E1 and sodium butyrate agents on neuroblastoma cells in culture. Elevated levels of SA induces two-stage urinary bladder carcinogenesis in rats. sodium L-ascorbate in combination with collagenogenesis inhibitors is used to treat dermal scars and keloids.
Application
(+)-Sodium L-ascorbate has been used:
  • to produce H2O2 in cell culture media
  • as a reducing agent for a cell-permeable artificial electron donor, N,N,N′,N′-tetramethyl-p-phenylenediamine (TMPD)
  • to study its effect on production of collagen and elastic fibers in fibroblasts cultures derived from normal human skin and dermal fat
Used for preparation of plant extracts; reductant for the isolation of chloroplasts.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7631111401613509
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
crystalline, ≥98%
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 642.6 g/L at 20 °C
solubility
-
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)- L-ascorbato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How was the sodium L-ascorbate product A4034 validated for cell culture applications? A customer is concerned about its sterility and wants to confirm that it will not harm cells in medium and needs more information on the validation process.
    1 risposta
    1. The product is not tested for microbial contamination. Instead, a fluorometric toxicity assay is conducted. This involves growing three mammalian cell lines in the presence of the test product. After 7 days of incubation, the fluorescence is measured, and it is directly proportional to cell density.