Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 223,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 790,00 € |
Informazioni su questo articolo
223,00 €
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ~95% | assay ≥97.5% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azomethine-H monosodium salt hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?