Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
Informazioni su questo articolo
104,00 €
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5% | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ReagentPlus®, ≥98.5% |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio fosfato monobasico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7722-76-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?