Vai a
A3010
Acylase I from porcine kidney
Grade I, lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Sinonimo/i:
Aminoacylase, N-Acylamino acid amidohydrolase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
325,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
558,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2200,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-732-3
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥1500 units/mg protein
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Grade I
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1500 units/mg protein
composition
Protein, ≥60%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Application
Acylase I from porcine kidney has been used to study the acylase I-catalyzed deacetylation of various S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines and their carbon and oxygen analogues . Acylase I may be useful to catalyze N-acetyl amino acids to enantiomerically pure L-amino acids .
Biochem/physiol Actions
Acylase I catalyzes the deacetylation of N-acetyl-L-cysteine and S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines. n-Butylmalonic acid is an inhibitor of acylase I. S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines with short (C0-C3) and unbranched S-alkyl substituents have been found to be good acylase I substrates .
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-L-methionine per hr at pH 7.0 at 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8376P6675K7250
description
Grade I, lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
description
Grade II, salt-free, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
description
Type II
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
≥1500 units/mg protein
specific activity
300-1,500 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
UniProt accession no.
P37111
UniProt accession no.
P37111
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acylase I from porcine kidney
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)