A281
Apigenin
solid
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Stato
solid
Colore
yellow to green
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 27 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)