A2783
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
Sinonimo/i:
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
About This Item
Punto di fusione
190-195 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)