A2627
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N6NaO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
~95%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
Azioni biochim/fisiol
Intermediate for nucleotide synthesis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?