Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 383,00 € |
Informazioni su questo articolo
383,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.NC[C@@H]1O[C@@H](Cc2c(O)c(O)ccc12)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4
InChI
1S/C20H27NO3.ClH.H2O/c21-10-17-14-1-2-16(22)19(23)15(14)6-18(24-17)20-7-11-3-12(8-20)5-13(4-11)9-20;;/h1-2,11-13,17-18,22-23H,3-10,21H2;1H;1H2/t11?,12?,13?,17-,18-,20?;;/m0../s1
InChI key
KNACNUUSUYTFDY-LIWDBWMRSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?