Vai a
A2202
ω-Agatoxin TK
~98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
ω-Aga-TK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C215H337N65O70S10
Numero CAS:
Peso molecolare:
5273.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
~98% (HPLC)
2130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Biochem/physiol Actions
Toxin found in the venom of the funnel web spider, Agelenopsis aptera. Potent, selective P-type and Q-type calcium-channel blocker, without effect on L-type, N-type, or T-type calcium channels. Used to differentiate the types of calcium channel active during various physiological processes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T4376C1353C1728
ω-Agatoxin TK ~98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A2202
ω-Agatoxin TK
description
~98% (HPLC), powder
description
≥97% (TLC), powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
assay
~98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
mouse ... Cacna1a(12286)
rat ... Cacna1a(25398)
Gene Information
human ... CACNA1D(776)
mouse ... Cacna1d(12289)
rat ... Cacna1d(29716)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)