Vai a
A2201
Amyloid β-Protein Fragment 35-25
≥95% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
144,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
429,00 €
364,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H81N13O14S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CCSC)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(57-34(62)20-50-40(67)29(17-23(3)4)54-39(66)27(47)14-16-73-8)45(72)58-37(25(6)10-2)44(71)52-26(7)38(65)49-19-33(61)53-28(13-11-12-15-46)42(69)55-30(18-32(48)60)43(70)56-31(22-59)41(68)51-21-35(63)64/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,67)(H,51,68)(H,52,71)(H,53,61)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,62)(H,58,72)(H,63,64)
InChI key
IDGOADDOQWKZOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid β precursor protein (APP) is a type-1 transmembrane protein.[1] APP is expressed widely and mainly found in the synapses and neurons.[2] The APP gene is mapped to human chromosome 21q21.3.[3]
Application
Amyloid β-Protein Fragment 35-25 has been used as a control peptide for Aβ-induced apoptosis to study the role of hepcidin overexpression in astrocytes against amyloid-β induced brain damage in mice.[4]
Biochem/physiol Actions
Proteolytic processing of amyloid β precursor protein (APP) forms the β amyloid protein (Aβ) as part of the brain amyloid plaques[1] which are the key biomarkers in Alzheimer′s disease. APP is known to be associated with neurogenesis, synapse formation, axonal transport, neuronal migration and neurite outgrowth. It is also related to mitochondria-associated endoplasmic reticulum membranes (MAMs) activity, antimicrobial protection, cholesterol, and iron homeostasis.[2][1] Amyloid β-Protein Fragment 35-25 is an inactive control.
Other Notes
The N—C inverted sequence of fragment 25-35
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5080A4723A2326
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)