Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
EC Number:
241-762-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3697519
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimp
250-255 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
SMILES string
Cl[H].c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N.ClH/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12;/h1-9H;1H
InChI key
XUESTGHCVFYOLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Acridine hydrochloride is a fluorescent compound with λexcitation and λemission of 355 nm and 440 nm, respectively. To investigate the release properties of multilayer nanocapsules, acridine hydrochloride has been utilized as a hydrophilic drug model and was loaded into the nano-structures .
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory system
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?