Documenti fondamentali
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
Sinonimo/i:
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.80
Beilstein:
798425
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
crystalline
Colore
off-white to pink
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)