Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 40,90 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 115,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 204,00 € |
Informazioni su questo articolo
40,90 €
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
General description
Application
- Oxovanadium(IV)-O2+ complexes using circular dichroism (CD) and electron paramagnetic resonance studies
- magnetic resonance imaging contrast agents, B229563 and MS-325 anion
- ovine pregnancy-associated glycoprotein(PAG) radioimmunoassay (RIA) validation assay
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, low endotoxin | description lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source Porcine | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information Porcine ... ALB(396960) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from porcine serum
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?