Documenti fondamentali
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Sinonimo/i:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1361351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
819 °F
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)