A167
D(−)-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
solid
Sinonimo/i:
D-AP-7
About This Item
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3