Vai a
A1603
Alginate Lyase
powder, ≥10,000 units/g solid
Sinonimo/i:
poly-beta-D-mannuronate lyase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
266,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥10,000 units/g solid
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥10,000 units/g solid
storage temp.
2-8°C
General description
Alginate lyases is present in several marine algae, marine mollusks and a vast range of marine and terrestrial bacteria.
Application
Alginate Lyase is used to break down alginate or alginic acid and to reduce viscosity. It is useful during follicle isolation, encapsulation, and culture .
Alginate Lyase has been used:
  • in the pre-processing of enzyme
  • to de-encapsulate cells
  • to digest Pseudomonas exopolysaccharide to facilitate electroporation
Biochem/physiol Actions
Breaks down alginate or alginic acid to smaller molecules and reduces viscosity.
Alginate lyases actively participates in the saccharification of the acidic polysaccharides for the production of bioethanol.
Preparation Note
Add 0.15 mI of enzyme solution (1 un/ml) to 4.5 ml of 0.1% sodium alginate (pH 6.3). Incubate at 37 °C for 30 minutes. Terminate reaction by addition of 4.65 ml of 0.1 N NaOH.
Other Notes
One unit will produce an increase the A235nm of 1.0 per minute per mL of sodium alginate solution at pH 6.3 at 37 °C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5200150945757SAB5200132
Alginate Lyase powder, ≥10,000 units/g solid
Sigma-Aldrich
A1603
Alginate Lyase
Alginate Purified
Sigma-Aldrich
945757
Alginate
description
powder, ≥10,000 units/g solid
description
clone 3G4-1F5, purified immunoglobulin
description
Purified
description
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
specific activity
≥10,000 units/g solid
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder or chunks
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. can you tell me PKa value of the Alginate lyase enzyme
    1 risposta
    1. The pKa value of this enzyme has not been determined.
      Utile?
  2. I read on your site, that Alginat lyase should be resuspended at a concentration of 0.05 - 1.5 u/ml in 0.1 mol/L Phosphate buffer (pH 6.3). What if I prepared 24 U/ml (1mg contains 24U). Can this be harmful for the sample?
    1 risposta
    1. At high concentrations, Alginate lyase may degrade the entire extracellular matrix too rapidly and damage the structural integrity of encapsulated cells or tissue constructs. It may also cause unwanted aggregation or precipitation of breakdown products, and the high protein concentration itself might interfere with downstream applications.
      Utile?
  3. Hi, is this enzyme a G-lyase (specific for GG-linkages) or M-lyase (specific for MM-linkages)?
    1 risposta
    1. This enzyme degrades GG linkages approximately twice as effectively as MM linkages.
      Utile?
  4. Hi! What is the PL family, source and structure of this enzyme?
    1 risposta
    1. Most information on this enzyme is proprietary. However, it is an endo-type enzyme sourced from Flavobacterium species and functions as an endo-cleaving enzyme.
      Utile?
  5. What are the aminoacid sequence of the enzyme, molecular weight, molar extinction and the original bacterium
    1 risposta
    1. The amino acid sequence and molar extinction of this enzyme has not been determined. The molecular weight is approximately 40,000 daltons. The specific species of the bacterium is considered proprietary.
      Utile?
  6. Hi, could you please tell me the source of the alginate lyase and the strain in which it was expressed? Thank you!
    1 risposta
    1. This enzyme is produced by microbial fermentation. The specific species is considered proprietary.
      Utile?
  7. I was wondering how to prepare the enzyme solution and what does the 1 un/ml mean? Is is 1 unit/mL or what does the un stand for? How do I convert the units to grams?
    1 risposta
    1. A1603 should be resuspended at a concentration of 0.05 - 1.5 u/ml in 0.1 mol/L Phosphate buffer (pH 6.3).
      The specific activity of each lot (units/gram solid) is provided on the certificate of analysis. The lot specific certificate of analysis can be found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1603#product-documentation
      Based on the specific activity (units/gram solid), the researcher can weigh out the appropriate amount of A1603 to achieve a 1 unit/mL solution.
      un = unit
      Utile?
  8. Hi, I've ordered this product from here, but it's just saying powder, ≥10,000 units/g solid, can you please tell me the molecular weight of it? in Da or kDa?
    1 risposta
    1. The molecular weight this material is approximately 40,000 daltons.
      Utile?
  9. I ordered the alginate lyase from your company. But the information that I received only present >=10,000U/g. And I need the 20U/m in my experiment. Could you give me more information?
    1 risposta
    1. The exact specific activity value is specified on the lot specific Certificate of Analysis. Please see this example Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A1603-BULKSLCQ2940.pdf.