A1473
Amyloid Precursor Protein N-Terminal Peptide
lyophilized powder
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Amino Acid Sequence
His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile
Azioni biochim/fisiol
Believed to play a role in beta-amyloid plaque formations resulting in the hastening of the onset and progression of Alzheimer′s disease.
Precursor of beta-amyloid plaque formations.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?