Documenti fondamentali
A1471
Sigma-Aldrich
A-85783
Sinonimo/i:
(R)-6-(4-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-3-[3-(3-pyridinyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]thiazol-7-yl]carbonyl-1H-indole-1-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H23FN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
185.3-186.5 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 13 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccn3[C@H](SCc23)c4cccnc4)c5ccc(cc15)-c6ccc(F)cc6
InChI
1S/C29H23FN4O2S/c1-32(2)29(36)34-16-24(22-10-7-19(14-25(22)34)18-5-8-21(30)9-6-18)27(35)23-11-13-33-26(23)17-37-28(33)20-4-3-12-31-15-20/h3-16,28H,17H2,1-2H3/t28-/m1/s1
YGUVFPOGHIKVPP-MUUNZHRXSA-N
Descrizione generale
Shown to be effective both in vivo and in vitro. A-85783 is neutral and lipophilic and has been shown to competitively and reversibly inhibit [3H]PAF binding to rabbit platelet membranes as well as block PAF-induced serotonin release from rabbit platelets.
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Note legali
Sold under license from Abbott Laboratories.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)