Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.430,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.430,00 €
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
626-848 nmol/min·mg
mol wt
A1 subunit ~68 kDa, B1 subunit ~38 kDa, G1 subunit ~40 kDa
solubility
water: soluble
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG1(5571)
General description
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimer protein kinase consisting of a α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity 626-848 nmol/min·mg | specific activity 297-401 nmol/min·mg | specific activity 157-213 nmol/min·mg | specific activity 255-345 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG1(5571) | Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB2(5565), PRKAG1(5571) | Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG3(53632) | Gene Information human ... PRKAA2(5563), PRKAB2(5565), PRKAG2(51422) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?