Key Documents
A1021
Sigma-Aldrich
2′-Azido-2′-deoxyuridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.21
Beilstein:
4204828
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3