Vai a
A0987
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cytosporone A n-amyl ester, compound 10i
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto A0987, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >65 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
InChI key
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist.
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist. Nur77 is a steroid orphan receptor that plays a critical role in regulating proliferation, differentiation and apoptosis. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate, a cytosporone B analog, is a stronger activator of Nur77 than it parent compound. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate treatment causes Nur77 migration to mitochondria, which results in mitochondrial Cyt c release into the cytoplasm and mitochondrial AIF redistribution in both the cytoplasm and nucleus.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)