Documenti fondamentali
A0894
Sigma-Aldrich
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12IN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.11
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~96%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively