Vai a
A0887
5α-Androstane
Sinonimo/i:
Etioallocholane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
981,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H32
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-116-2
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
5α-Androstane has been used to treat androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells (LNCaP and PC-3) to investigate cell proliferation, viability, adhesion and hormone expression.
Other Notes
Serves as the parent steroid skeleton for all androgens, but the hydrocarbon itself is not naturally occurring.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4000A3009P8129
5α-Androstane
Sigma-Aldrich
A0887
5α-Androstane
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)