A0682
Alginic acid sodium salt from brown algae
BioReagent, suitable for plant cell culture, low viscosity, powder
Sinonimo/i:
Algin, Sodium alginate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
algae (brown)
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Viscosità
4-12 cP, 1 % in H2O(25 °C)(lit.)
applicazioni
agriculture
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)